S5451
塩酸サルポグレラート
≥98% (HPLC)
別名:
MCI 9042, アンプラーグ, コハク酸モノ-(1-ジメチルアミノメチル-2-(2-[2-(3-メトキシフェニル)エチル]フェノキシ)エチル)エステル塩酸塩, ブタン二酸1-[2-(ジメチルアミノ)-1-[[2-[2-(3-メトキシフェニル)エチル]フェノキシ]メチル]エチル]エステル塩酸塩
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
desiccated
溶解性
deionized water: ≥5 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.COc1cccc(CCc2ccccc2OCC(CN(C)C)OC(=O)CCC(O)=O)c1
InChI
1S/C24H31NO6.ClH/c1-25(2)16-21(31-24(28)14-13-23(26)27)17-30-22-10-5-4-8-19(22)12-11-18-7-6-9-20(15-18)29-3;/h4-10,15,21H,11-14,16-17H2,1-3H3,(H,26,27);1H
InChI Key
POQBIDFFYCYHOB-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
S5451-5MG:
S5451-VAR:
S5451-25MG:
S5451-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)