K2144
Ko143 水和物
≥98% (HPLC), powder, BCRP inhibitor
別名:
(3S,6S,12aS)-1,2,3,4,6,7,12,12a-オクタヒドロ-9-メトキシ-6-(2-メチルプロピル)-1,4-ジオキソピラジノ[1',2':1,6]ピリド[3,4-b]インドール-3-プロパン酸1,1-ジメチルエチルエステル 水和物, Ko-143 水和物
About This Item
おすすめの製品
製品名
Ko143 水和物, ≥98% (HPLC)
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
room temp
SMILES記法
O.COc1ccc2c3C[C@@H]4N([C@@H](CC(C)C)c3[nH]c2c1)C(=O)[C@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)NC4=O
InChI
1S/C26H35N3O5.H2O/c1-14(2)11-20-23-17(16-8-7-15(33-6)12-19(16)27-23)13-21-24(31)28-18(25(32)29(20)21)9-10-22(30)34-26(3,4)5;/h7-8,12,14,18,20-21,27H,9-11,13H2,1-6H3,(H,28,31);1H2/t18-,20-,21-;/m0./s1
InChI Key
ZXXZDXPNJJZRDC-PSLBYKFTSA-N
アプリケーション
- 腫瘍微小環境における、ATP結合カセット・サブファミリーGメンバー2(ABCG2)、ヒト胚腎臓(HEK)-C1、およびHEK-ABCG2の役割の決定
- スフィア形成アッセイのための、ABCG2の阻害
- 腎臓における多剤耐性タンパク質(MRP)の機能をモニターするための、カルセイン-AM放出の阻害
- 細胞生存率アッセイ
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管および安定性
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
K2144-VAR:
K2144-5MG:
K2144-BULK:
K2144-1MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Drug Transport