アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -35 to -27°, c = 1 in methanol
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(CCC(N[C@H](CC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)C[C@H](C(O)=O)C)=O)=O
InChI
1S/C22H25NO5/c1-15(22(27)28)13-19(23-20(24)11-12-21(25)26)14-16-7-9-18(10-8-16)17-5-3-2-4-6-17/h2-10,15,19H,11-14H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)/t15-,19+/m1/s1
InChI Key
DOBNVUFHFMVMDB-BEFAXECRSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Bone,Kidney, Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2064-VAR:
SML2064-25MG:
SML2064-BULK:
SML2064-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック