アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -55 to -70°, c = 1 in methanol
保管条件
desiccated
色
white to tan
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
オーガナイザー
Novartis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m0/s1
InChI Key
ACWBQPMHZXGDFX-QFIPXVFZSA-N
遺伝子情報
human ... AGTR1(185)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0142-VAR:
SML0142-BULK:
SML0142-50MG:
SML0142-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック