PHR1875
Valsartan Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
D-Valsartan, N-VALERYL-N-{[2’-(1HTETRAZOLE-5-YL)-BIPHENYL-4-YL]-METHYL}-D-VALINE(ent-Valsartan), (R)-N-Valeryl-N-([2′-(1H-tetrazole-5-yl)-biphenyl-4-yl]methyl)valine, N-(1-Oxopentyl)-N-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-D-valine
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1708773
APIファミリー
valsartan
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 30 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3nnn[nH]3)[C@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m1/s1
InChI Key
ACWBQPMHZXGDFX-JOCHJYFZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1875-30MG:
PHR1875-30MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック