SML3269
ロサルタンカリウム
≥98% (HPLC)
別名:
2-ブチル-4-クロロ-1-[[2′-(2H-テトラゾール-5-イル)[1,1′-ビフェニル]-4-イル]メチル]-1H-イミダゾール-5-メタノール カリウム塩, 2-ブチル-4-クロロ-1-{[2′-(1H-テトラゾール-5-イル)(1,1′-ビフェニル)-4-イル]メチル}-1H-イミダゾール-5-メタノール 一カリウム塩, DuP 753, MK954, カリウム 5-(4′-((2-ブチル-4-クロロ-5-(ヒドロキシメチル)-1H-イミダゾール-1-イル)メチル)-[1,1′-ビフェニル]-2-イル)テトラゾール-1-イデ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)-c3ccccc3-c4nnnn4[K]
InChI
1S/C22H22ClN6O.K/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22;/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3;/q-1;+1
InChI Key
OXCMYAYHXIHQOA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3269-50MG:
SML3269-BULK:
SML3269-VAR:
SML3269-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)