Merck
A8208
Sigma-Aldrich
心房性ナトリウム利尿ペプチド, ラット
≥97% (HPLC)
別名:
α-rANP, α-アトリオペプチン, ラット, ANF (123-150), ラット, ANF 1-28, rANP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C128H205N45O39S2
CAS番号:
分子量:
3062.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
組成
Peptide content, ≥70%
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC1=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc4ccc(O)cc4)C(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](N)CO)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C128H205N45O39S2/c1-10-64(7)99-121(209)151-52-94(183)152-66(9)101(189)156-77(36-37-91(130)180)109(197)167-85(56-175)105(193)150-53-96(185)154-78(43-62(3)4)103(191)149-54-97(186)155-89(119(207)164-82(48-92(131)181)114(202)169-86(57-176)116(204)163-81(46-68-25-16-13-17-26-68)113(201)159-74(29-20-40-144-126(136)137)107(195)166-84(123(211)212)47-69-32-34-70(179)35-33-69)60-213-214-61-90(171-118(206)88(59-178)170-117(205)87(58-177)168-108(196)75(30-21-41-145-127(138)139)157-106(194)73(28-19-39-143-125(134)135)158-112(200)79(44-63(5)6)161-102(190)71(129)55-174)120(208)162-80(45-67-23-14-12-15-24-67)104(192)148-50-93(182)147-51-95(184)153-72(27-18-38-142-124(132)133)110(198)173-100(65(8)11-2)122(210)165-83(49-98(187)188)115(203)160-76(111(199)172-99)31-22-42-146-128(140)141/h12-17,23-26,32-35,62-66,71-90,99-100,174-179H,10-11,18-22,27-31,36-61,129H2,1-9H3,(H2,130,180)(H2,131,181)(H,147,182)(H,148,192)(H,149,191)(H,150,193)(H,151,209)(H,152,183)(H,153,184)(H,154,185)(H,155,186)(H,156,189)(H,157,194)(H,158,200)(H,159,201)(H,160,203)(H,161,190)(H,162,208)(H,163,204)(H,164,207)(H,165,210)(H,166,195)(H,167,197)(H,168,196)(H,169,202)(H,170,205)(H,171,206)(H,172,199)(H,173,198)(H,187,188)(H,211,212)(H4,132,133,142)(H4,134,135,143)(H4,136,137,144)(H4,138,139,145)(H4,140,141,146)/t64-,65-,66-,71-,72-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,99-,100-/m0/s1
InChI Key
QGFSVPWZEPKNDV-BRTFOEFASA-N
遺伝子情報
rat ... Nppa(24602)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Ser-Leu-Arg-Arg-Ser-Ser-Cys-Phe-Gly-Gly-Arg-Ile-Asp-Arg-Ile-Gly-Ala-Gln-Ser-Gly-Leu-Gly-Cys-Asn-Ser-Phe-Arg-Tyr [Disulfide bridge: 7-23]
アプリケーション
Atrial Natriuretic Peptide rat has been used:
  • In the absorption test to confirm the specificity of the anti-NP antibodies.
  • To study the effects of atrial natriuretic peptide (ANP) on renal water and sodium regulation in rats.
  • To study the integrated biological effects of ANP on myocardial infarction using mice models.
生物化学的/生理学的作用
グアニル酸シクラ-ゼと結合したNPR-Aレセプタ-を刺激し、ナトリウム排泄増加、利尿および血管拡張効果を発揮します。
心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)は心筋内分泌細胞で合成され、そこから血中へ放出されます。グアニル酸シクラ-ゼと結合したNPR-Aレセプタ-を刺激し、ナトリウム排泄増加、利尿および血管拡張効果を発揮します。血液量や血圧のホメオスタシスにおいて重要な役割を果たしています。
ANP production is regulated by factors associated with developmental, hormonal and hemodynamic processes. Its secretion is stimulated by atrial wall stretch, and ischemia.
その他情報
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A8208-.5MG-PW:
A8208-1MG-PW:
A8208-BULK:
A8208-.1MG-PW:
A8208-VAR:
A8208-.1MG:
A8208-1MG:
A8208-.5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Natriuretic peptides are localized to rat retinal amacrine cells
Jin Y, et al.
Neuroscience Letters, 421(2), 106-109 (2007)
GYY4137 attenuates remodeling, preserves cardiac function and modulates the natriuretic peptide response to ischemia
Lilyanna S, et al.
Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 87, 27-37 (2015)
Effects of endothelin family on ANP secretion
Yuan K, et al.
Peptides, 82, 12-19 (2016)
Biphasic effects of ANP infusion in conscious, euvolumic rats: roles of AQP2 and ENaC trafficking
Wang W, et al.
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 290(2), F530-F541 (2006)
Atrial natriuretic peptide increases inflammation, infarct size, and mortality after experimental coronary occlusion
Houng AK, et al.
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology, 296(3), H655-H661 (2009)