PHR1734
Ritonavir
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
Ritonavir, 10-Hydroxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)-1-[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]-3,6-dioxo-8,11-bis(phenylmethyl)-2,4,7,12-tetraazatridecan-13-oic acid, 5-thiazolylmethyl ester, [5S-(5R*, 8R*, 10R*, 11R*)], 1,3-Thiazol-5-ylmethyl N-[(2S,3S,5S)-3-hydroxy-5-[[(2S)-3-methyl-2-[[methyl-[(2-propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]carbamoyl]amino]butanoyl]amino]-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamate
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
認証
BP
EP
USP
traceable to Ph. Eur. Y0000714
traceable to USP 1604803
蒸気圧
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
APIファミリー
ritonavir
形状
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
保管条件
protect from light
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
色
white to tan
溶解性
acetonitrile: slightly soluble
ethanol: freely soluble
methanol: freely soluble
methylene chloride: freely soluble
water: practically insoluble
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(40-29)25(3)4)34(45)39-28(16-26-12-8-6-9-13-26)18-32(44)31(17-27-14-10-7-11-15-27)41-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,39,45)(H,41,47)(H,42,46)/t28-,31-,32-,33-/m0/s1
InChI Key
NCDNCNXCDXHOMX-XGKFQTDJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1734-1G-PW:
PHR1734-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック