由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
USP
蒸気圧
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
APIファミリー
ritonavir
フォーム
powder
包装
pkg of 200 mg
メーカー/製品名
USP
保管条件
protect from light
色
white to tan
溶解性
acetonitrile: slightly soluble
ethanol: freely soluble
methanol: freely soluble
methylene chloride: freely soluble
water: practically insoluble
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[s]1c(nc(c1)CN(C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OCc4[s]cnc4)Cc3ccccc3)Cc2ccccc2)C(C)C
InChI
1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(40-29)25(3)4)34(45)39-28(16-26-12-8-6-9-13-26)18-32(44)31(17-27-14-10-7-11-15-27)41-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,39,45)(H,41,47)(H,42,46)/t28-,31-,32-,33-/m0/s1
InChI Key
NCDNCNXCDXHOMX-XGKFQTDJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ritonavir belongs to the group of protease inhibitors that are widely used in combination with other drugs in the prevention of HIV. Its mode of action involves binding to the active site of the protease enzyme and preventing the further maturation of new viral particles.
アプリケーション
- Ritonavir Capsules
- Ritonavir Tablets
- Ritonavir Oral Solution
- Lopinavir and Ritonavir Tablets
- Lopinavir and Ritonavir Oral Solution
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック