由来生物
synthetic
品質水準
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
認証
BP
EP
USP
traceable to Ph. Eur. Y0001498
traceable to USP 1370101
APIファミリー
lopinavir
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
保管条件
protect from light
色
white to off-white
mp
255.2-260.6 °F (124—127°C)
溶解性
chloroform: soluble
isopropanol: soluble
methanol: freely soluble
methylene chloride: freely soluble
water: practically insoluble
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N4(CCCNC4=O)[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)COc3c(cccc3C)C)Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/C37H48N4O5/c1-25(2)34(41-20-12-19-38-37(41)45)36(44)39-30(21-28-15-7-5-8-16-28)23-32(42)31(22-29-17-9-6-10-18-29)40-33(43)24-46-35-26(3)13-11-14-27(35)4/h5-11,13-18,25,30-32,34,42H,12,19-24H2,1-4H3,(H,38,45)(H,39,44)(H,40,43)/t30-,31-,32-,34-/m0/s1
InChI Key
KJHKTHWMRKYKJE-SUGCFTRWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1927-1G:
PHR1927-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック