Merck
SML2660
Sigma-Aldrich
ABT-100 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
6-[(2S)-2-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxy-2-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)ethoxy]-4′-(trifluoromethoxy)-1,1′-biphenyl-3-carbonitrile hydrochloride, 6-[(2S)-2-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxy-2-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)ethoxy]-4′-(trifluoromethoxy)[1,1′-biphenyl]-3-carbonitrile hydrochloride, A-409100 Hydrochloride, ABT 100, [1,1′-Biphenyl]-3-carbonitrile, 6-[(2S)-2-(4-cyanophenyl)-2-hydroxy-2-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)ethoxy]-4′-(trifluoromethoxy)- hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H19F3N4O3 · HCl
CAS番号:
分子量:
540.92
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@](COC1=C(C2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2)C=C(C=C1)C#N)(C3=CN=CN3C)C(C=C4)=CC=C4C#N.Cl
生物化学的/生理学的作用
ABT-100 is an orally available, highly potent and highly selective inhibitor of farnesyltransferase (FTase). ABT-100 exhibits broad spectrum antitumor activities in xenograft models.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML2660-VAR:
SML2660-BULK:
SML2660-5MG:
SML2660-25MG:
試験成績書(COA)