PHR2434
Carvedilol Related Compound D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
4-(2-Oxiranylmethoxy)-9H-carbazole, 4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole, 4-(Oxiran-2-ylmethoxy)-9H-carbazole
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1096666
APIファミリー
carvedilol
フォーム
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C1OC1COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23
InChI
1S/C15H13NO2/c1-2-5-12-11(4-1)15-13(16-12)6-3-7-14(15)18-9-10-8-17-10/h1-7,10,16H,8-9H2
InChI Key
SVWKIGRDISDRLO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2434-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)