certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1598019
APIファミリー
rabeprazole
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].COCCCOc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[n-]2)c1C
InChI
1S/C18H20N3O3S.Na/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18;/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3;/q-1;+1
InChI Key
KRCQSTCYZUOBHN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ATP4A(495) , ATP4B(496)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1525-1G:
PHR1525-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック