PHR1377
アロプリノール
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
アロプリノール, 1H-ピラゾロ(3,4-d)ピリミジン-4-オール, 4-ヒドラキシピラゾロ[3,4-d]ピリミジン, 4-ヒドロキシピラゾロ(3,4-d)ピリミジン, HPP
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 870
traceable to Ph. Eur. A0350000
traceable to USP 1013002
APIファミリー
allopurinol
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C1NC=Nc2[nH]ncc12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-1-8-9-4(3)6-2-7-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
InChI Key
OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... XDH(7498)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Allopurinol is a drug used in the treatment of chronic gout or hyperuricaemia. Its mode of action involves inhibition of xanthine oxidase, an important enzyme catalyzing the hydroxylation of hypoxanthine to xanthine and xanthine to uric acid.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1377-1G-PW:
PHR1377-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック