APIファミリー
allopurinol
メーカー/製品名
EDQM
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1NC=Nc2[nH]ncc12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-1-8-9-4(3)6-2-7-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
InChI Key
OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... XDH(7498)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。
詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Allopurinol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
キサンチンオキシダーゼおよびde novoピリミジン生合成のインヒビター。尿酸過剰血症や痛風の治療に用いる伝統的薬剤です。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
A0350000:
A0350000-1EA:
A0350000-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sarah Leighton et al.
Experimental dermatology, 22(3), 189-194 (2013-02-08)
Exposure to solar ultraviolet (UV) radiation suppresses adaptive immune responses. This contributes to skin carcinogenesis but may protect from some autoimmune diseases. However, the molecular changes occurring within UV-exposed skin that precipitate the downstream events leading to immune suppression are
Suborno M Ghosh et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 61(5), 1091-1102 (2013-04-17)
Elevation of circulating nitrite (NO2(-)) levels causes vasodilatation and lowers blood pressure in healthy volunteers. Whether these effects and the underpinning mechanisms persist in hypertension is unknown. Therefore, we investigated the consequences of systemic nitrite elevation in spontaneously hypertensive rats
Sushma Rekhraj et al.
Journal of the American College of Cardiology, 61(9), 926-932 (2013-03-02)
This study sought to ascertain if high-dose allopurinol regresses left ventricular mass (LVM) in patients with ischemic heart disease (IHD). LV hypertrophy (LVH) is common in patients with IHD including normotensive patients. Allopurinol, a xanthine oxidase inhibitor, has been shown
Essack Mitha et al.
Rheumatology (Oxford, England), 52(7), 1285-1292 (2013-03-15)
To evaluate the efficacy and safety of IL-1 inhibitor rilonacept (IL-1 Trap) for gout flare (GF) prevention during initiation of uric acid-lowering therapy (ULT) with allopurinol in a multiregional phase 3 clinical trial. Hyperuricaemic adults (n = 248) from South
Gisele Zandman-Goddard et al.
Rheumatology (Oxford, England), 52(6), 1126-1131 (2013-02-09)
To assess the adherence and persistence with allopurinol therapy among gout patients and to identify risk factors for therapy discontinuation. The study population included adults in Maccabi Healthcare Services, a 2-million member health maintenance organization in Israel, who were diagnosed