Merck
1013024
USP
Allopurinol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3-Amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulfate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C4H6N4O)2 · H2SO4
CAS番号:
分子量:
350.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
allopurinol
メーカー/製品名
USP
mp
224 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.NC(=O)c1c[nH]nc1N.NC(=O)c2c[nH]nc2N
InChI
1S/2C4H6N4O.H2O4S/c2*5-3-2(4(6)9)1-7-8-3;1-5(2,3)4/h2*1H,(H2,6,9)(H3,5,7,8);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
UMPKASYMNORSRO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Allopurinol Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Allopurinol.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1013024-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)