APIファミリー
acetylcysteine
メーカー/製品名
USP
mp
106-108 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChI Key
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
公定書に規定された試験およびアッセイに使用するアセチルシステインUSP標準品。
また、米国薬局方(USP)の以下の各条に従い、液体クロマトグラフィー-UV検出によるアッセイ用の標準原液および標準溶液の調製にも使用されています:
また、米国薬局方(USP)の以下の各条に従い、液体クロマトグラフィー-UV検出によるアッセイ用の標準原液および標準溶液の調製にも使用されています:
- アセチルシステイン溶液
- アセチルシステイン
- アセチルシステイン配合液
生物化学的/生理学的作用
抗酸化物質であり、粘液溶解薬でもあります。細胞内のフリーラジカルスカベンジャー蓄積量を増加させます。神経細胞のアポトーシスを防止する性質が報告されていますが、平滑筋細胞ではアポトーシスを誘導します。HIVの複製を阻害します。ミクロソームのグルタチオントランスフェラーゼの基質です。
アナリシスノート
これらの製品は、試験及びアッセイ用途に限定されます。これらの製品は、ヒト又は動物への投与を意図されたものではなく、いかなる種類の疾患をも診断したり、治療したり、又は治癒させるために使用することはできません。 ?
その他情報
販売制限が適用される可能性があります。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1009005-200MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Acetylcysteine Solution
United States Pharmacopeia, 27(3), 82-82 (2020)
Biochimica et biophysica acta, 1830(8), 4117-4129 (2013-04-27)
N-acetylcysteine (NAC) has been in clinical practice for several decades. It has been used as a mucolytic agent and for the treatment of numerous disorders including paracetamol intoxication, doxorubicin cardiotoxicity, ischemia-reperfusion cardiac injury, acute respiratory distress syndrome, bronchitis, chemotherapy-induced toxicity
Therapeutic advances in respiratory disease, 6(3), 127-135 (2012-03-01)
To develop an efficient therapy for chronic obstructive pulmonary disease (COPD), N-acetylcysteine (NAC) has been tested as a medication that can suppress various pathogenic processes in this disease. NAC is a thiol compound, which provides sulfhydryl groups. NAC can act
American journal of cancer research, 4(5), 495-507 (2014-09-19)
Compared to current treatment for pseudomyxoma peritonei (PMP), the extraction of solubilised mucin through peritoneal catheter can be minimally invasive. However, mucin has variable appearance that may influence mucolysis. Hence, we investigated the mucolysis of 36 mucin samples with a
Nanotoxicology, 8(6), 663-675 (2013-07-11)
Spontaneous agglomeration of engineered nanoparticles (ENPs) is a common problem in cell culture media which can confound interpretation of in vitro nanotoxicity studies. The authors created stable agglomerates of iron oxide nanoparticles (IONPs) in conventional culture medium, which varied in