Merck
A0737
Sigma-Aldrich
N-アセチルシステインアミド
≥98% (HPLC), lyophilized powder, antioxidant
別名:
(R)- 2-(アセチルアミノ)-3-メルカプト-プロパンアミド, AD4, N-アセチル-L-システインアミド, NACA, アセチルシステインアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10N2O2S
CAS番号:
分子量:
162.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
product name
N-アセチルシステインアミド, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
lyophilized powder
保管条件
desiccated
white to off-white
溶解性
H2O: ≥20 mg/mL
DMSO: >40 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H](CS)C(N)=O
InChI
1S/C5H10N2O2S/c1-3(8)7-4(2-10)5(6)9/h4,10H,2H2,1H3,(H2,6,9)(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI Key
UJCHIZDEQZMODR-BYPYZUCNSA-N
アプリケーション
N-アセチルシステインアミドは、以下の目的に使用されています。
  • 網膜色素上皮(RPE)を酸化的ストレスからの保護するため
  • 希突起膠細胞における細胞接着分子4(CADM4)の発現増加が髄鞘形成を阻害することを示すため
  • シコニンと、エルロチニブ/ゲフィチニブとの併用により誘導されるアポプトーシスから細胞を保護するため
  • 各種の培養液の成分として
ショウジョウバエのスペルミン合成酵素(dSms e/e)ホモ接合変異体の脳およびメラノーマ細胞における酸化ストレスを低減する抗酸化剤として。
生物化学的/生理学的作用
N-アセチルシステインアミドは、NF-κBおよびHIF-1αの活性化の調節とROSの調節を介して抗炎症性作用を示す膜貫通型抗酸化薬です。この化合物はすぐに細胞膜を通過し、細胞内GSHを補充し、細胞を酸化ストレスから防御します。DTTとは対照的に、AD4は、グルタチオンペルオキシダーゼを関与させることなく直接的に、細胞内のGSSGをGSHへと還元することができます。このような直接的なチオール交換には、保護作用がある可能性があります。このように、神経変性、放射線被曝、酸化を介した他の障害の治療を目的とした研究調査において、この化合物には期待が寄せられています。
その他情報
この製品には吸湿性および空気感受性があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A0737-25MG:
A0737-25MG-PW:
A0737-5MG-PW:
A0737-BULK-PW:
A0737-VAR:
A0737-BULK:
A0737-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Intracellular effects of atmospheric-pressure plasmas on melanoma cancer cells
Ishaq M, et al.
Physics of Plasmas, 22(12), 122003-122003 (2015)
Shikonin sensitizes wild-type EGFR NSCLC cells to erlotinib and gefitinib therapy
Li YL, et al.
Molecular Medicine Reports, 18(4), 3882-3890 (2018)
Oxidative stress-mediated NFkappaB phosphorylation upregulates p62/SQSTM1 and promotes retinal pigmented epithelial cell survival through increased autophagy
Song C, et al.
PLoS ONE, 12(2), e0171940-e0171940 (2017)
Spermine synthase deficiency causes lysosomal dysfunction and oxidative stress in models of Snyder-Robinson syndrome
Li C, et al.
Nature Communications, 8(1), 1257-1257 (2017)
Axoglial adhesion by cadm4 regulates CNS myelination
Elazar N, et al.
Neuron, 101(2), 224-231 (2019)