Merck
BP907
N-アセチル-L-システイン
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
LNAC, NAC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
163.19
Beilstein:
1724426
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
acetylcysteine
フォーム
crystalline
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
106-108 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChI Key
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Acetylcysteine BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Acetylcysteine Eye Drops
  • 生物化学的/生理学的作用
    抗酸化物質であり、粘液溶解薬でもあります。細胞内のフリーラジカルスカベンジャー蓄積量を増加させます。神経細胞のアポトーシスを防止する性質が報告されていますが、平滑筋細胞ではアポトーシスを誘導します。HIVの複製を阻害します。ミクロソームのグルタチオントランスフェラーゼの基質です。
    包装
    Unit quantity: 200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Exclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Eye Irrit. 2
    保管分類コード
    13 - Non Combustible Solids
    WGK
    WGK 2
    Jan Code
    BP907:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)
    Lot/Batch Number
    申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
    文書ライブラリにアクセスする
    この製品を見ている人はこちらもチェック
    Hongge Wang et al.
    Oncogene, 39(14), 2905-2920 (2020-02-08)
    PARP1 and PARP2 play critical roles in regulating DNA repair and PARP inhibitors have been approved for the treatment of BRCA1/2-mutated ovarian and breast cancers. It has long been known that PARP inhibition sensitizes cancer cells to DNA-damaging cytotoxic agents