Merck
1043003
USP
アスコルビン酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
L-アスコルビン酸, L-Threoアスコルビン酸, ビタミン C, 抗壊血病因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O6
CAS番号:
分子量:
176.12
Beilstein:
84272
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ascorbic acid
メーカー/製品名
USP
テクニック
HPLC: suitable
mp
190-194 °C (dec.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI Key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。 更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
Ascorbic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Ascorbic Acid Tablets
  • Ascorbic Acid Injection
  • Ascorbic Acid Chewable Gels
  • Ascorbic Acid Compounded Oral Solution
  • Sodium Ascorbate
  • Calcium Ascorbate
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1043003-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
W Lee et al.
Clinical chemistry, 28(10), 2165-2169 (1982-10-01)
Measurements of ascorbic acid concentration in leukocytes by "high-performance" liquid chromatography (HPLC) provides better nutritional assessment, leading to better management, particularly of presymptomatic and critically ill patients. This procedure includes a simple, reproducible cell-separation technique that requires no more than
Preharvest and postharvest factors influencing vitamin C content of horticultural crops.
Lee, Seung K., and Adel A. Kader.
Postharvest biology and technology, 20.3, 207-220 (2000)
Ascorbic Acid Chewable Gels
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(4), 4765-4765 (2019)
Marc P Bradshaw et al.
Critical reviews in food science and nutrition, 51(6), 479-498 (2011-09-21)
Extensive reviews of research are available on the use of ascorbic acid, and its consequent degradation pathways, in physiological conditions or food matrices. However, very little information can be found for wine-related systems. This review highlights the relevant chemistry and
Christopher Grunseich et al.
Neurobiology of disease, 70, 12-20 (2014-06-14)
Spinal and bulbar muscular atrophy (SBMA, Kennedy's disease) is a motor neuron disease caused by polyglutamine repeat expansion in the androgen receptor. Although degeneration occurs in the spinal cord and muscle, the exact mechanism is not clear. Induced pluripotent stem