安全性情報
A0153000
アセチルシステイン不純物D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
N,S-ジアセチル-L-システイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11NO4S
CAS番号:
分子量:
205.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
acetylcysteine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S(C[C@H](NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C7H11NO4S/c1-4(9)8-6(7(11)12)3-13-5(2)10/h6H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChI Key
HSPYGHDTVQJUDE-LURJTMIESA-N
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。
更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
アセチルシステイン不純物D EP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売制限が適用される場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A0153000:
A0153000-1EA:
A0153000-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
A L Weber
Journal of molecular evolution, 17(2), 103-107 (1981-01-01)
The thioester, N,S-diacetylcysteine, is formed during the illumination of phosphate buffered (pH 7.0) aqueous solutions of acetaldehyde and N,N'-diacetylcystine with ultraviolet light. The yield of N,S-diacetylcysteine relative to N-acetylcysteine and unidentified products progressively increases as ultraviolet light below 239 nm