Merck
SML0309
Sigma-Aldrich
フェニル酪酸ナトリウム
≥98% (HPLC)
別名:
4-PBA, 4-フェニルブチラート, 4-フェニル酪酸, 4-フェニル酪酸ナトリウム, トリブチラート, ブフェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11NaO2
CAS番号:
分子量:
186.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
H2O: ≥5 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)CCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2.Na/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
VPZRWNZGLKXFOE-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フェニル酪酸ナトリウムは尿中窒素排泄を促進します。本化合物はプロドラッグであり、β-酸化を受けてフェニルアセタートになります。フェニル酪酸ナトリウムは尿素回路障害の治療に使用されます。本化合物は、月経機能不全、無月経並びに食道及び胃の有痛性の粘膜炎と関連している可能性があります。
アプリケーション
フェニル酪酸ナトリウムは、ベータトロフィン発現における小胞体ストレスの役割を研究するための小胞体(ER)ストレス阻害剤として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
フェニル酪酸ナトリウムはヒストン脱アセチル化酵素阻害剤です。
特徴および利点
本化合物は、遺伝子制御研究用製品です。さらに遺伝子制御研究用製品をご覧になりたい場合は、こちらをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0309-BULK:
SML0309-100MG:
SML0309-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Molecular and Genetic Basis of Neurologic and Psychiatric Disease (2008)
Advances in Clinical Chemistry, Volume 17 (2014)
Phase 2 comparison of a novel ammonia scavenging agent with sodium phenylbutyrate in patients with urea cycle disorders: safety, pharmacokinetics and ammonia control
Lee B, et al.
Molecular Genetics and Metabolism, 100(3), 221-228 (2010)
Association between betatrophin/ANGPTL8 and non-alcoholic fatty liver disease: animal and human studies
Lee YH, et al.
Scientific Reports, 6(3), 24013-24013 (2016)
Xiujing Dou et al.
Food & nutrition research, 62 (2018-12-24)
Host defense peptides (HDPs) possess direct antibacterial, antineoplastic, and immunomodulatory abilities, playing a vital role in innate immunity. Dietary-regulated HDP holds immense potential as a novel pathway for preventing infection. In this study, we examined the regulation mechanism of HDPs