certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 668
traceable to Ph. Eur. K2000000
traceable to USP 1356632
APIファミリー
ketoprofen
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C(O)=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)
InChI Key
DKYWVDODHFEZIM-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ketoprofen is an active pharmaceutical compound used as a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). It is essentially a non-narcotic drug extensively utilized for mild to moderate pain relief.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1375-500MG:
PHR1375-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック