安全性情報
1356643
USP
Ketoprofen Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
α-Methyl-3-(4-methylbenzoyl)benzeneacetic acid, 2-[3-(4-Methylbenzoyl)phenyl]propionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16O3
CAS番号:
分子量:
268.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ketoprofen
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)C(C)c1cc(ccc1)C(=O)c2ccc(cc2)C
InChI
1S/C17H16O3/c1-11-6-8-13(9-7-11)16(18)15-5-3-4-14(10-15)12(2)17(19)20/h3-10,12H,1-2H3,(H,19,20)
InChI Key
PXERNXYPPAUBJI-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ketoprofen Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Ketoprofen Capsules
  • Ketoprofen Extended-Release Capsules
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1356643-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)