Merck
920002
Sigma-Aldrich
CX85
Umicore
別名:
Dichlorobis[(tert-butyldiphenyl)phosphine]palladium(II), Pd(P(tBu)Ph2)2Cl2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H38Cl2P2Pd
CAS番号:
分子量:
661.92
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
227-228 °C
アプリケーション
Umicore CX85 is a homogeneous catalyst useful for cross-coupling reactions with arenes, especially for Suzuki-Miyaura cross-couplings.
保管および安定性
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
法的情報
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
920002-1G:
920002-VAR:
920002-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)