Merck
89166
Millipore
Legionella Supplement (Twin Pack)
suitable for microbiology
別名:
レジオネラBYCE成長用サプリメント
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
無菌性
sterile
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Legionella spp.
詳細
(バイアルあたり。1本のバイアルから500 mLの培地を調製できます)
パートA:
L-システイン ヒドロクロリド 200.00 mg
蒸留水 5.00 mL
パートB:
ピロリン酸第二鉄、可溶性 125.00 mg
蒸留水 5.00 mL
アプリケーション
レジオネラ属の増殖促進に適した増菌用サプリメントです。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
89166-BULK:
89166-1KT:
89166-1KT-BULK:
89166-5UN-BULK:
89166-5UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1