Merck
94029
Millipore
Legionella Selective Supplement IV
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.74
認証
according to ISO 11731:2017
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Legionella spp.
アプリケーション
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Legionella species.
構成
(バイアルあたり。1本のバイアルから500 mLの培地を調製できます)
硫酸ポリミキシンB 25,000 単位
グリシン 1.5 g、
アニソマイシン 40 mg
バンコマイシン 0.5 mg、
ブロモチモールブルー 5 mg
ブロモクレゾールパープル 5 mg
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
94029-1AMP-F:
94029-BULK-F:
94029-BULK:
94029-2AMP-F:
94029-2AMP-BULK-F:
94029-VAR-F:
94029-1VL-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)