安全性情報
42981
Millipore
Legionella Growth Supplement (Twin Pack)
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Legionella spp.
アプリケーション
A chemical enrichment supplement recommended for enhancing growth of Legionella species.
包装
one package contains 5 vials part A and 5 vials part B.
構成
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Legionella Growth Supplement Part A (Cat. No.63958):
L-Cysteine hydrochloride 200.0 mg
Legionella Growth Supplement Part B (Cat. No. 93164) :
Ferric pyrophosphate, soluble 125.0 mg
Sodium selenite 5.0 mg
Distilled water 5.0 ml
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)