安全性情報
61025
Millipore
Legionella (GVPC) Selective Supplement
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
適合性
Legionella spp.
構成
(バイアルあたり。1本のバイアルから490 mLの培地を調製できます)
グリシン 1.5 g
バンコマイシン塩酸塩 0.5 mg
硫酸ポリミキシンB 39600 IU
シクロヘキシミド 40 mg
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
61025-1VL:
61025-5VL:4548173368177
61025-BULK:
61025-VAR:
61025-1VL-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1