安全性情報
17119
Millipore
Aeromonas Selective Supplement
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.74
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Aeromonas spp.
アプリケーション
アエロモナス属の選択的単離に用いる抗生物質サプリメントです。
構成
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
Ampicillin 2.5 mg. Balanced with carbohydrates/buffer salts.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
17119-5VL:
17119-1EA-BULK:
17119-VAR:
17119-1EA:
17119-BULK:
17119-1VL-BULK:
17119-1VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)