Merck
43753
Millipore
Legionella BCYE Supplement without L-cysteine
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
認証
according to ISO 11731:2017
品質水準
無菌性
sterile
形状
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Legionella spp.
アプリケーション
レジオネラ種を仮同定するためのL-システインを含まない化学的増菌助剤です。
構成
(バイアルあたり。1本のバイアルから450 mLの培地を調製できます)
ACES緩衝剤 /水酸化カリウム 5g
ピロリン酸第二鉄、可溶性 0.125 g
α-ケトグルタラート 0.5 g
蒸留水 50 mL
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
43753-VAR:
43753-5VL:
43753-1VL:
43753-BULK:
43753-1VL-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2