Merck
66003BC
Millipore
SimPlate® Total Plate Count
BioControl, Quantitative results for total aerobic bacteria from food and environmental samples in just 24 hours
別名:
TPC, Single
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106200
NACRES:
NA.74
物質
plastic vial (containing dehydrated culture media)
サイズ
500 tests
認証
AOAC® PTM
形状
dry powder
シェルフライフ
3‑18 mo.
特徴
fluorescent indicator
包装
container of 100
メーカー/製品名
BioControl Systems 66003-100
BioControl Systems 66003-500
保管条件
dry media
テクニック
cell counting: suitable (total aerobic microorganisms)
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with SimPlate (65009BC)
保管温度
room temp
詳細
SimPlate for Total Plate Count (TPC) method is used for the detection and quantification of the total aerobic microorganisms in food. The medium/sample mixture is dispensed into a SimPlate device and incubated for 24-28 h. The total aerobic plate count is determined by counting the fluorescent wells and referring to the SimPlate Conversion Table. The SimPlate device is packaged separately.
特徴および利点
  • Rapid Enumeration of Total Aerobic Bacteria
  • Easy-to-Read Results
  • While other methods require duplicate plating of samples, SimPlate has been validated to provide equivalent results with just a single plate. Combined with the reduction of necessary sample dilutions, made possible by the broad counting range of the plate (1-738), SimPlate reduces the number of tests required for each sample, helping to reduce overall testing costs.
構成
2 packages of 50 single-test vials (66003-100), or 1 package of 50 multi-test (10 tests/vial) vials (66003-500)
試験法
Binary Detection Technology®
その他情報
Required for use: SimPlate Device (65009BC), Recommended for use: Supplement A (63011BC)
法的情報
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Binary Detection Technology is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SimPlate is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • SimPlate Total Plate Count (TPC) Single Dose Fill, Irradiated, 100 test
  • SimPlate Total Plate Count (TPC) Multi Dose Fill, Irradiated, 500 test
必要ですが提供されていません
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)