安全性情報
60037BC
Millipore
VIP® Gold Listeria spp. Kit
suitable for immunological and lateral flow essay testing in Environmental, and Food and Beverages applications
別名:
Lateral flow test
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NA.85
製品名
VIP® Gold Listeria, BioControl®, Lateral flow test for detection of Listeria in food and environmental samples
認証
AOAC® (OMA)
AOAC® (PTM)
Health Canada
製品種目
VIP®
フォーム
solid
シェルフライフ
6‑12 mo.
包装
pkg of 40
メーカー/製品名
BioControl Systems 60037-40
VIP®
保管条件
dry at room temperature
テクニック
lateral flow assay: suitable
microbe id | immunological: suitable
入力
food(s)
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
保管温度
room temp
適合性
Listeria spp.
詳細
VIP® Gold for Listeria is a single-step visual immunoassay for the detection of Listeria. Lateral flow tests are immunoassays for detecting food pathogens with the ultimate convenience. These tests act as mini laboratory by covering the major pathogens. They also include a built-in control reaction for optimized pathogen testing. The test is designed to use with enrichment media for food and environmental pathogen detection.
アプリケーション
VIP® Gold for Listeria is a single-step visual immunoassay for the detection of Listeria designed to be used with enrichment media in food and environmental samples
特徴および利点
  • Fast Results: Next-day results for processed foods; raw and highly contaminated foods require an additional overnight incubation.
  • Improved Lab Efficiency: VIP Gold offers an innovative multi-test format with break-away devices designed for maximum flexibility to accommodate a wide range of testing volumes.
  • Advanced Technology: The cutting-edge particle technology allows for faster sample flow, producing a clean background, clear lines, and easy-to-read positive/negative results without the need for a reader.
構成
Foil pouch containing test devices
原理
Each device contains a proprietary reagent system, which forms a visually apparent antigen-antibody-chromogen complex if Listeria is present.
試験法
Visual Immunoprecipitate
法的情報
AOAC is a registered trademark of AOAC International
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Desiccant, 14g
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • VIP® Gold Listeria Colloid Label Pad
  • VIP® Gold Listeria Reaction Membrane
必要ですが提供されていません
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Detect pathogens rapidly using our lateral flow immunological tests which act as mini-laboratories for identifying the presence of specific pathogens.