シェルフライフ
22 mo.
品質水準
テクニック
lateral flow assay: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
適合性
for use with BioControl VIP® Gold
保管温度
2-8°C
詳細
VIP® Gold Listeria Positive Control, 5mL
構成
One bottle, 5.0ml
適合性
BioControl, For use with VIP® Gold
試験法
Lateral Flow
法的情報
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
毒物