安全性情報
32043BC
Millipore
VIP® Gold Salmonella Positive Control
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NA.85
シェルフライフ
24 mo.
品質水準
テクニック
lateral flow assay: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
pathogen testing
保管温度
2-8°C
詳細
VIP® Gold Salmonella Positive Control, 5mL
構成
One bottle, 5.0ml
適合性
BioControl, For use with VIP® Gold
試験法
Lateral Flow
法的情報
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32043-50:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)