Merck
61755
Sigma-Aldrich
L-α-ホスファチジルコリン
egg yolk, ~60% (TLC)
別名:
1,2-ジアシル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン, 3-sn-ホスファチジルコリン, L-α-レシチン, PC, アゾレクチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
5209585
EC Number:
UNSPSCコード:
51321705
NACRES:
NA.25
由来生物
egg yolk
品質水準
形状
solid
濃度
~60% (TLC)
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI Key
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 吸収促進剤であるジデカノイル-L-α-ホスファチジルコリンおよび α-シクロデキストリンを配合したヒト成長ホルモンをウサギに経鼻投与した際の上皮輸送とバイオアベイラビリティ:この研究では、経鼻投与したヒト成長ホルモンのバイオアベイラビリティと上皮輸送を調査し、吸収促進剤としてのホスファチジルコリンの役割を強調しています。(Agerholm et al., 1994)。
生物化学的/生理学的作用
総脂質の約15%を占める脳の主要な構造リン脂質で、主に灰白質に局在しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
61755-100G:
61755-25G:
61755-BULK:
61755-6X100G:
61755-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Christine Schmitt et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1861(10), 183021-183021 (2019-07-16)
OmpG is a general diffusion pore in the E. coli outer membrane with a molecular architecture comprising a 14-stranded β-barrel scaffold and unique structural features. In contrast to other non-specific porins, OmpG lacks a central constriction zone and has an
Junsung Rho et al.
Molecular imaging and biology, 22(3), 665-674 (2019-09-05)
We aim to develop perfluorocarbon-based nanoemulsions with improved sensitivity for detection of inflammatory macrophages in situ using F-19 MRI. Towards this goal, we evaluate the feasibility of nanoemulsion formulation incorporating a metal chelate in the fluorous phase which shortens the
Cristian Dima et al.
Food chemistry, 195, 39-48 (2015-11-18)
The encapsulation by spray drying method of coriander essential oil (CEO) in various materials (chitosan, alginate, chitosan/alginate, chitosan/inulin) was studied. The viscoelastic properties of the oil-in-water (O/W) emulsions and the characteristics of CEO-loaded microcapsules like morphology, moisture, wettability, solubility, flowability