Merck
524617
Sigma-Aldrich
L-α-Lecithin
≥98% (TLC), liquid, lipotropic agent, Calbiochem
別名:
L-α-Lecithin, Egg Yolk, Highly Purified, L-α-Phosphatidylcholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.77
製品名
L-α-Lecithin, Egg Yolk, Highly Purified, Chromatographically purified.
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 5428
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
溶解性
chloroform: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14+,21-20+/t40-/m1/s1
InChI Key
JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
詳細
Chromatographically purified. A lipotropic agent.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: no
Primary Target
A lipotropic agent
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
包装
Packaged under inert gas
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
警告
Toxicity: Flammable (J)
物理的形状
In Chloroform:MeOH (3:2), 0.1% BHT at 100 mg/ml.
再構成
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
その他情報
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
524617-MG:
524617-250MG:
試験成績書(COA)