アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 200 mg (840059P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840059P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840059P
脂質タイプ
phosphoglycerides
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h40H,6-39H2,1-5H3/t40-/m1/s1
InChI Key
PZNPLUBHRSSFHT-RRHRGVEJSA-N
詳細
アプリケーション
- in vesicles/liposomes for permeability studies to study the effect of MccJ25 on the permeability of phospholipid vesicles
- to prepare small unilamellar vesicles (SUV) and multilamellar vesicles (MLV)
- to prepare giant unilamellar vesicles
- to prepare lipid emulsion to study the effects of phosphatidylcholine (PC) from different sources on intestinal absorption of cholesterol
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
840059P-VAR:
840059P-25MG:
840059P-BULK:
840059P-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック