製品名
VIP® Gold EHEC, BioControl, Lateral flow test for detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples
認証
AOAC® (OMA)
Health Canada
製品種目
VIP®
フォーム
solid
シェルフライフ
6‑12 mo.
包装
pkg of 40
メーカー/製品名
BioControl Systems 60036-40
VIP®
保管条件
dry at room temperature
テクニック
lateral flow assay: suitable
microbe id | immunological: suitable
入力
food(s)
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
保管温度
room temp
適合性
Escherichia coli
enterovirulent E. coli (EEC)
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Validated for a wide variety of matrices including raw beef, produce, fruit juices and more.Harmonized enrichment protocol with BioControl GDS for E. coli O157:H7 and Shiga Toxin Genes assays allowing for easy PCR-based verification of test results from the same enriched sample.Validated for testing of 375g composite samples of raw beef trim and ground beef.
構成
原理
試験法
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
関連コンテンツ
Detect pathogens rapidly using our lateral flow immunological tests which act as mini-laboratories for identifying the presence of specific pathogens.