Merck
50193-U
Partisil SAX (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
別名:
Partisil HPLC カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
パーティシル 10 SAX HPLCカラム, pore size 85 Å, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
認証
suitable for USP L14
品質水準
詳細
empty: no
製品種目
Partisil
メーカー/製品名
Partisil
標識化の程度
10% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
Matrix
tetramethyl ammonium
マトリックス活性基
ammonium ion, quaternary phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
85 Å
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
パーティシル 10 SCX HPLCカラムは、ヌクレオチド、ヌクレオシドおよび塩基の分離に有用な強力なアニオン交換体です。
パーティシル SAXは、第四級アンモニウム基による強力なアニオン交換相です。この酵素はpH 1.5~7.5で安定です。典型的な用途として、核酸、有機酸および無機アニオンの分離が含まれます。
おすすめ製品
HPLCあるいはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
法的情報
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rapid determination of creatine, phosphocreatine, purine bases and nucleotides (ATP, ADP, AMP, GTP, GDP) in heart biopsies by gradient ion-pair reversed-phase liquid chromatography.
Ally A and Park G
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 575(1), 19-17 (1992)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
50193-U4061838522931