製品名
Partisil™ HPLC カラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
認証
suitable for USP L27
品質水準
製品種目
Partisil™
メーカー/製品名
Partisil™
パラメーター
≤70 °C temp. range
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
マトリックス活性基
silica phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
85 Å
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)