Key Documents
50245-U
Superspher® (4 μm) HPLC Column
phase C18 (octadecyl), 4 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Superspher® HPLC Column, phase C18 (octadecyl), 4 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L1
製品種目
Superspher®
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
Superspher®
包装
1 ea of
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4 mm
表面積
350 m2/g
マトリックス
octadecyl
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
4 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
2-7.5
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Superspher® HPLC column is ideal for complex sample mixtures requiring high peak capacity.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)