Merck
1.51910
Supelco
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 3 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
製品名
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) LiChroCART 250-3, suitable for HPLC
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L1
製品種目
Superspher®
特徴
endcapped
パラメーター
250 bar pressure
60 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
カラムL × 内径
25 cm × 3 mm
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 bonding phase
粒径
4 μm
ポアサイズ
100 Å pore size
動作pH範囲
2-7.5
分離法
reversed phase
保管温度
no temp limit
詳細
HPLC cartridge
法的情報
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany