Merck
66004BC
Millipore
SimPlate® Yeast & Mold
BioControl, Quantitative results for yeast and mold from food and environmental samples
別名:
Y&M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106200
NACRES:
NA.74
物質
plastic vial (containing dehydrated culture media)
サイズ
100 tests
500 tests
フォーム
dry powder
シェルフライフ
3‑18 mo.
特徴
fluorescent indicator
包装
container of 100
メーカー/製品名
BioControl Systems 66004-100
BioControl Systems 66004-500
保管条件
dry media
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with SimPlate (65009BC)
molds
yeasts
保管温度
room temp
詳細
SimPlate for Yeast and Mold (YM) method is used for the detection and quantification of yeast and mold in foods. The medium/sample mixture is dispensed into a SimPlate device and incubated. The total yeast and mold count is determined by counting the fluorescent
wells and referring to the SimPlate Conversion table. The SimPlate device is packaged separately.
特徴および利点
  • Proprietary chromogenic media and patented plating device with isolation wells combine to produce easily counted results and eliminate problems typically associated with mold overgrowth.
  • While other methods require duplicate plating of samples, SimPlate has been validated to provide equivalent results with just a single plate. Combined with the reduction of necessary sample dilutions, made possible by the broad counting range of the plate (1-738), SimPlate reduces the number of tests required for each sample, helping to reduce overall testing costs.
構成
2 packages of 50 single-test vials (66004-100), or 1 package of 50 multi-test (10 tests/vial) vials (66004-500)
試験法
Binary Detection Technology®
その他情報
Required for use: SimPlate Device (65009BC), Recommended for use: Supplement A (63011BC)
法的情報
Binary Detection Technology is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SimPlate is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • SimPlate Yeast & Mold (YM) Single Dose Fill, Irradiated, 100 test
  • SimPlate Yeast & Mold (Y&M) Multi Dose, Pre-Irradiated, 500 test
以下の用途に設定されています
必要ですが提供されていません
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4