アッセイ
≥99.0% (AT)
≥99.0%
フォーム
crystals
品質
for spectrophotometric det. of nitrate and nitrite
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
強熱残分
≤0.05%
mp
196-199 °C (dec.)
SMILES記法
Cl.Cl.CO.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.CH4O.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;1-2;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2H,1H3;2*1H
InChI Key
YUMCJWVZLMGNTD-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
70720-INTR:
70720-BULK:
70720-5G:
70720-VAR:
70720-100G:
70720-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック