73490
ニトロン
for spectrophotometric det. of nitrate and perchlorate, ≥97.0%
別名:
1,4-ジフェニル-3-フェニルアミノ-1,2,4-トリアゾリウムヒドロキシド 分子内塩, 3,5,6-トリフェニル-2,3,5,6-テトラアザビシクロ[2.1.1]ヘキサ-1-エン, 4,5-ジヒドロ-2,4-ジフェニル-5-(フェニルイミノ)-1H-1,2,4-トリアゾリウム ヒドロキシド 分子内塩
アッセイ
≥97.0% (NT)
≥97.0%
フォーム
solid
品質
for spectrophotometric det. of nitrate and perchlorate
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
≤3% water
mp
189-190 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[N-]1N(C=[N+](c2ccccc2)\C1=N\c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H16N4/c1-4-10-17(11-5-1)21-20-22-24(19-14-8-3-9-15-19)16-23(20)18-12-6-2-7-13-18/h1-16H
InChI Key
CWGBFIRHYJNILV-UHFFFAOYSA-N
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
73490-5G:
73490-50G:
73490-BULK:
73490-10G:
73490-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)