由来生物
human urine
無菌性
sterile-filtered
フォーム
lyophilized powder
分子量
37.9 kDa
含みます
mannitol
包装
vial of ~10,000 IU
drug control
Home Office Schedule 4.2
不純物
HBsAg, HCV and HIV-1/HIV-2, tested negative
溶解性
water: 10 mL/vial, clear to slightly hazy, colorless
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CGA(1081)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LH、FSH、TSHのものと同一の92アミノ酸で構成されるα鎖と、LH、FSH、TSHのものとは異なる149アミノ酸で構成されるβ鎖からなる糖タンパク質ホルモンです。絨毛組織によって産生され、妊娠初期の黄体の維持に関与しています。また、栄養膜腫瘍によっても産生され、遊離hCG β鎖と高度にグリコシル化されたhCGの増加によって特徴づけられます。
アプリケーション
絨毛性ゴナドトロピンは、
- 細胞毒性のin vitro分析に
- 卵子および胚調製物に
- CD-1マウスの過剰排卵に
- 自然周期にあるラットを同期化するための黄体形成ホルモン放出ホルモン(LHRH)アゴニスト(LHRH-a)を用いたin vivo研究のためのゴナドトロピン調製物に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG)は、実験動物の排卵を誘導するPMSGの代替として使用できます。 hCGを実験動物に静脈内(i.v.)、腹腔内(i.p.)または皮下(s.c.)注射したときの動物に対する50%有効量(ED50)の動物当たり、および体重(kg)当たり(括弧内)の値は以下の通りでした。
マウス: i.v.0.2 (7.7) I.U.; i.p.0.3 (11.5) I.U.; s.c.0.7 (26.9) I.U.
シリアン・ハムスター: i.v.1.0 (9.5) I.U.; i.p.1.8 (17.1) I.U.; s.c.2.6 (24.8) I.U.
ラット: i.v.1.3 (4.6) I.U.; i.p.3.5 (12.3) I.U.; s.c.7.5 (26.3) I.U.
PMSGを用いたときのED50の動物当たり、および体重(kg)当たり(括弧内)の値は以下の通りでした。
マウス: i.v.0.8 (30.8) I.U.; i.p.2.0 (76.9) I.U.; s.c.2.8 (107.7) I.U
シリアン・ハムスター: i.v., 3.6 (34.3) I.U.; i. p., 8.0 (76.2) I.U.; s.c., 13.2 (125.7) I.U.
ラット: i.v., 6.0 (76.8) I.U.; i p., 20.8 (73.0) I.U.; s.c., 76.8 (269.5) I.U.
マウス: i.v.0.2 (7.7) I.U.; i.p.0.3 (11.5) I.U.; s.c.0.7 (26.9) I.U.
シリアン・ハムスター: i.v.1.0 (9.5) I.U.; i.p.1.8 (17.1) I.U.; s.c.2.6 (24.8) I.U.
ラット: i.v.1.3 (4.6) I.U.; i.p.3.5 (12.3) I.U.; s.c.7.5 (26.3) I.U.
PMSGを用いたときのED50の動物当たり、および体重(kg)当たり(括弧内)の値は以下の通りでした。
マウス: i.v.0.8 (30.8) I.U.; i.p.2.0 (76.9) I.U.; s.c.2.8 (107.7) I.U
シリアン・ハムスター: i.v., 3.6 (34.3) I.U.; i. p., 8.0 (76.2) I.U.; s.c., 13.2 (125.7) I.U.
ラット: i.v., 6.0 (76.8) I.U.; i p., 20.8 (73.0) I.U.; s.c., 76.8 (269.5) I.U.
再構成
水で1,000 IU/mLの濃度にもどすと、バイアルは0.1 Mりん酸ナトリウム緩衝液(pH 約7.2)と10 mg/mLのマンニトールも含むことになります。
アナリシスノート
計算値はヒト絨毛性ゴナドトロピンに対するUSP法に基づいており、バイアル当たり10,000 IU、80.0%以上の忍容性と規定効力の125.0%以下を満たします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
CG10-BULK:
CG10-1VL:
CG10-10VL:
CG10-VAR:
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase II and calmodulin: regulators of the meiotic spindle in mouse eggs
Johnson J, et al.
Developmental Biology, 204(2), 464-477 (1998)
Unique recombinant human ribonuclease and inhibition of Kaposi's sarcoma cell growth
Newton D L and Rybak S M
Journal of the National Cancer Institute, 90(23), 1787-1791 (1998)
Reducing inositol lipid hydrolysis, Ins (1, 4, 5) P3 receptor availability, or Ca2+ gradients lengthens the duration of the cell cycle in Xenopus laevis blastomeres.
Han J K, et al.
The Journal of Cell Biology, 116(1), 147-156 (1992)
The superovulation of synchronous adult rats using follicle-stimulating hormone delivered by continuous infusion
Scott H G and Armstrong D T
Biology of Reproduction, 44(5), 851-856 (1991)
Umit A Kayisli et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 171(5), 2305-2313 (2003-08-21)
The first known hormonal signal of the conceptus during implantation is human chorionic gonadotropin (hCG). Interestingly, increased apoptosis in human endometrium coincides with the implantation window. Factors from the fetal or placental origin as well as maternal hormonal factors are