由来生物
human urine
無菌性
sterile-filtered
フォーム
lyophilized powder
分子量
37.9 kDa
含みます
mannitol
包装
vial of ~5,000 IU
drug control
Home Office Schedule 4.2
不純物
HBsAg, HCV and HIV-1/HIV-2, tested negative
溶解性
water: 10 mL/vial, clear to slightly hazy, colorless
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CGA(1081)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LH、FSH、TSHのものと同一の92アミノ酸で構成されるα鎖と、LH、FSH、TSHのものとは異なる149アミノ酸で構成されるβ鎖からなる糖タンパク質ホルモンです。絨毛組織によって産生され、妊娠初期の黄体の維持に関与しています。また、栄養膜腫瘍によっても産生され、遊離hCG β鎖と高度にグリコシル化されたhCGの増加によって特徴づけられます。
ヒトの絨毛性ゴナドトロピン(CGAまたはhCG)はヘテロ二量体であり、シスチンノット成長因子スーパーファミリーに属しています。6つのバリアント、すなわちhCGを含むhCGn、hCGβ、hCGβn、hCGβcfおよびhCGαとして存在します。CGAはヒト染色体6q14.3にマッピングされます。hCGはαとβ鎖で構成されています。
アプリケーション
ヒトの絨毛性ゴナドトロピンは以下の用途に使用されています。
- 培養卵胞内で卵成熟を誘導するために
- 妊娠中の雌馬血清ゴナドトロピン(PMSG)とともに、マウスの過剰排卵を誘導するために
- ステロイド産生反応性を促進する胎児精巣培養のための培地成分として
生物化学的/生理学的作用
トロホブラスト(栄養芽細胞)癌では、hCGレベルの上昇がみられます。 hCGレベルは妊娠の指標であり、βサブユニットは主に尿サンプル中に存在します。hCGアイソフォームの検出は、癌を含むトロホブラスト関連疾患の診断と治療に役立ちます。
再構成
水で1,000 IU/mLの濃度に戻すと、バイアルは0.1 Mりん酸ナトリウム緩衝液(pH約7.2)と100 mg/mLのマンニトールも含むことになります。
アナリシスノート
計算値は、ヒト絨毛性ゴナドトロピンのUSPメソッドに基づいており、バイアルあたり5,000 IUを満たし、許容範囲は記載されている効力の80.0%以上、125.0%以下です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
CG5-VAR:
CG5-10VL:
CG5-1VL:
CG5-BULK:
Endocrine disruption in human fetal testis explants by individual and combined exposures to selected pharmaceuticals, pesticides, and environmental pollutants
Gaudriault P, et al.
Environmental Health Perspectives, 125(8), 087004-087004 (2017)
LH and the Male
Human Chorionic Gonadotropin (2018)
Comparison of the oocyte quality derived from two-dimensional follicle culture methods and developmental competence of in vitro grown and matured oocytes
Lee J, et al.
BioMed Research International, 2018 (2018)
Following the course of pre-implantation embryo patterning by non-linear microscopy
Kyvelidou C, et al.
Journal of Structural Biology, 176(3), 379-386 (2011)
Candidate epitopes for measurement of hCG and related molecules: the second ISOBM TD-7 workshop
Berger P, et al.
Tumor Biology, 34(6), 4033-4057 (2013)