安全性情報
1297001
USP
絨毛性ゴナドトロピン ヒト
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
HCG, コリオゴニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
gonadotropin
分子量
37.9 kDa
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LH、FSH、TSHのものと同一の92アミノ酸で構成されるα鎖と、LH、FSH、TSHのものとは異なる149アミノ酸で構成されるβ鎖からなる糖タンパク質ホルモンです。絨毛組織によって産生され、妊娠初期の黄体の維持に関与しています。また、栄養膜腫瘍によっても産生され、遊離hCG β鎖と高度にグリコシル化されたhCGの増加によって特徴づけられます。
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
包装
1 vial, 530 USP units per package
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1297001-1VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)