1.06237
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
GR for analysis ACS
別名:
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride, Naphthylethylenediamine dihydrochloride
About This Item
おすすめの製品
グレード
ACS reagent
品質水準
フォーム
solid
pH
1.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
溶解性
30 g/L
かさ密度
380 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[N+H2](CC[N+H3])c1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
InChI Key
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
1 of 4
当該品目 | 05419 | 1.70340 | 1.70317 |
---|---|---|---|
format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
product line Certipur® | product line TraceCERT® | product line Certipur® | product line Certipur® |
pH 0.5 (20 °C in H2O) | pH - | pH 1 (20 °C in H2O) | pH 0.5 (20 °C in H2O) |
density 1.000 g/cm3 at 20 °C | density - | density 1.000 g/cm3 at 20 °C | density 1.012 g/cm3 at 20 °C |
storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
関連事項
アナリシスノート
Identity (IR-spectrum): conforms
Appearance of solution (20 g/l, water): clear, dissolution is complete
1-Naphthylamine (HPLC): ≤ 0.1 %
2-Naphthylamine (HPLC): ≤ 0.01 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 5.0 %
Sensitivity to sulfanilamide: conforms
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
COA(試験成績書)のサンプル
これはCOAのサンプルであり、この製品の最近製造されたロットを示すものではありません。